Learn More
4,7-Difluor-1,3-isobenzofurandion (Technische Qualität, ~90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4,7-Difluoro-1,3-isobenzofurandione (Technical Grade) |
| CAS | 652-40-4 |
| Summenformel | C8H2F2O3 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 3,6-Difluorophthalic Anhydride, 4,7-Difluoroisobenzofuran-1,3-dione, 3,6-Difluorophthalic Anhydride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H2F2O3/c9-3-1-2-4(10)6-5(3)7(11)13-8(6)12/h1-2H |
| SMILES | Fc1ccc(F)c2C(=O)OC(=O)c12 |
| IUPAC-Name | 4,7-Difluor-2-benzofuran-1,3-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 184.1 |
| Formelmasse | 183.9972 |