Learn More
4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthrolin, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049931
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3922-40-5
C12H8N2O2
212.208
MFCD00004975
SLIBCJURSADKPV-UHFFFAOYSA-N
1,10-phenanthroline-4,7-diol, 4,7-dihydroxy-1,10-phenanthroline, 1,10-phenanthroline-4,7 1h,10h-dione, 1,4,7,10-tetrahydro-1,10-phenanthroline-4,7-dione, pyridino 3,2-h quinoline-4,7-diol, acmc-1coeh, bidd:gt0532, 1,1-phenanthroline-4,7-diol, 1,10 phenanthroline-4,7-diol, 4,7-dioxylato-1,10-phenanthroline
77524
1,10-Dihydro-1,10-Phenanthroplin-4,7-Dion
C1=CC2=C(C3=C1C(=O)C=CN3)NC=CC2=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3922-40-5
C12H8N2O2
212.208
MFCD00004975
SLIBCJURSADKPV-UHFFFAOYSA-N
1,10-phenanthroline-4,7-diol, 4,7-dihydroxy-1,10-phenanthroline, 1,10-phenanthroline-4,7 1h,10h-dione, 1,4,7,10-tetrahydro-1,10-phenanthroline-4,7-dione, pyridino 3,2-h quinoline-4,7-diol, acmc-1coeh, bidd:gt0532, 1,1-phenanthroline-4,7-diol, 1,10 phenanthroline-4,7-diol, 4,7-dioxylato-1,10-phenanthroline
77524
1,10-Dihydro-1,10-Phenanthroplin-4,7-Dion
C1=CC2=C(C3=C1C(=O)C=CN3)NC=CC2=O
4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline is used as a phenanthroline stain. Its iron(II) complex reacts rapidly with dissolved oxygen in aqueous solution, thereby it is utilized for the spectrophotometric determination of dissolved oxygen up to 20 ppm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline
Schmelzpunkt >300°C (decomposition)
Farbe Gelb
Menge 0.5 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 212.21
Physikalische Form Pulver