Learn More
4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthrolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228612
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
92149-07-0
C14H12N2O2
240.26
MFCD00233883
ZPGVCQYKXIQWTP-UHFFFAOYSA-N
4,7-dimethoxy-1,10-phenanthroline, acmc-20a0a1, 4,7-dimethoxy-1,10-phenthroline, 4?7-dimethoxy-1?10-phenanthroline, 1,10-phenanthroline, 4,7-dimethoxy, 4,7-bis methoxy-1,10-phenanthroline, 4,7-bis methyloxy-1,10-phenanthroline
10462298
4,7-Dimethoxy-1,10-Phenanthrolin
COC1=C2C=CC3=C(C=CN=C3C2=NC=C1)OC
92149-07-0
C14H12N2O2
240.26
MFCD00233883
ZPGVCQYKXIQWTP-UHFFFAOYSA-N
4,7-dimethoxy-1,10-phenanthroline, acmc-20a0a1, 4,7-dimethoxy-1,10-phenthroline, 4?7-dimethoxy-1?10-phenanthroline, 1,10-phenanthroline, 4,7-dimethoxy, 4,7-bis methoxy-1,10-phenanthroline, 4,7-bis methyloxy-1,10-phenanthroline
10462298
4,7-Dimethoxy-1,10-Phenanthrolin
COC1=C2C=CC3=C(C=CN=C3C2=NC=C1)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 212.0°C to 214.0°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 240.26
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,7-Dimethoxy-1,10-phenanthroline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.