Learn More
4,7-Dimethylpyrazol-[5,1-c][1,2,4]-triazin-3-carbonsäure, 95 %, Maybridge
Marke: Maybridge KM01115EA
Weitere Details : CAS : 175137-58-3 Netto-Gewicht : 0.06000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge | 10g |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
175137-58-3 | |
192.178 | |
JFCXJLMOHOXSTO-UHFFFAOYSA-N | |
2778429 | |
CC1=NN2C(=C(N=NC2=C1)C(=O)O)C |
C8H8N4O2 | |
MFCD00067873 | |
4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethylpyrazolo 3,2-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 3-carboxy-4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine, maybridge1_004683, 4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4-triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c triazine-3-carboxylic acid, 4,7dimethyl-pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethyl, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylicacid, 4,7-dimethyl, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylicacid,4,7-dimethyl | |
4,7-Dimethylpyrazolo[5,1-c][1,2,4]Triazin-3-Carbonsäure |
Spezifikation
4,7-Dimethylpyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carboxylic acid | |
10g | |
95.0 | |
C8H8N4O2 | |
4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethylpyrazolo 3,2-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 3-carboxy-4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine, maybridge1_004683, 4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4-triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c triazine-3-carboxylic acid, 4,7dimethyl-pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethyl, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylicacid, 4,7-dimethyl, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylicacid,4,7-dimethyl | |
CC1=NN2C(=C(N=NC2=C1)C(=O)O)C | |
192.178 | |
192.18 |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
175137-58-3 | |
95% | |
MFCD00067873 | |
JFCXJLMOHOXSTO-UHFFFAOYSA-N | |
4,7-Dimethylpyrazolo[5,1-c][1,2,4]Triazin-3-Carbonsäure | |
2778429 | |
95% |