Learn More
4(7)-Hydroxybenzotriazole, TRC
Artikelnummer. 30406801
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30406801 50 mg -
30402710 10 mg 10 Milligramm
30401074 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30406801 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH67255050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26725-51-9
Summenformel C6H5N3O
Molekulargewicht (g/mol) 135.12
Synonym 4-Hydroxybenzotriazole, 1H-Benzotriazol-7-ol, 1H-Benzotriazol-4-ol (8CI,9CI), Benzotriazol-4-ol (7CI), 1H-1,2,3-Benzotriazol-4-ol, 1H-1,2,3-Benzotriazol-7-ol, 2H-1,2,3-Benzotriazol-4-ol, 4-Hydroxy-1H-benzotriazole, 4-Hydroxybenzotriazole
IUPAC-Name 3H-benzotriazol-4-ol
SMILES Oc1cccc2nn[nH]c12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4(7)-Hydroxybenzotriazole
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H5N3O/c10-5-3-1-2-4-6(5)8-9-7-4/h1-3,10H,(H,7,8,9)
Formelmasse 135.0433