Learn More
4,9-Diisobutyl-1,6-diazecan-2,7-dion, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4,9-Diisobutyl-1,6-diazecane-2,7-dione |
| CAS | 1990538-03-8 |
| Summenformel | C16H30N2O2 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | DIBAC |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H30N2O2/c1-11(2)5-13-7-15(19)18-10-14(6-12(3)4)8-16(20)17-9-13/h11-14H,5-10H2,1-4H3,(H,17,20)(H,18,19) |
| SMILES | O=C(CC(CC(C)C)CN1)NCC(CC(C)C)CC1=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 282.42 |