Learn More
4-Acetamido-2-Methylbenzoesäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11486320
37.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
103204-69-9
C10H11NO3
193.202
MFCD02258874
AQPDTYYKDYMCTH-UHFFFAOYSA-N
4-acetylamino-2-methylbenzoic acid, benzoic acid, 4-acetylamino-2-methyl, 4-acetamido-2-methyl-benzoic acid, acmc-20amqf, 4-acetamido-o-toluic acid, 4'-acetamido-2-methylbenzoicacid, 4-acetylamino-2-methyl-benzoic acid, o-toluic acid, 4-acetamido-6ci, n-acetyl-4-amino-2-methyl-benzoic acid
2735224
4-acetamido-2-methylbenzoesäure
CC1=C(C=CC(=C1)NC(=O)C)C(=O)O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
103204-69-9
C10H11NO3
193.202
MFCD02258874
AQPDTYYKDYMCTH-UHFFFAOYSA-N
4-acetylamino-2-methylbenzoic acid, benzoic acid, 4-acetylamino-2-methyl, 4-acetamido-2-methyl-benzoic acid, acmc-20amqf, 4-acetamido-o-toluic acid, 4'-acetamido-2-methylbenzoicacid, 4-acetylamino-2-methyl-benzoic acid, o-toluic acid, 4-acetamido-6ci, n-acetyl-4-amino-2-methyl-benzoic acid
2735224
4-acetamido-2-methylbenzoesäure
CC1=C(C=CC(=C1)NC(=O)C)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Acetamido-2-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt ∽248°C (decomposition)
Menge 5 g
Formelmasse 193.21
Reinheit (%) 96%