Learn More
4-Acetamido-TEMPO, freies Radikal, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455447
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11455447 1 g 1 Gramm
11465447 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455447 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23456.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 14691-89-5 | C11H21N2O2 | 213.301 g/mol
4-Acetamido-TEMPO, free radical oxidizes alcohols to carbonyl compounds in the presence of TsOH.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Acetamido-TEMPO, freies Radikal, oxidiert in Gegenwart von TsOH Alkohole zu Carbonylverbindungen.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Aceton, Acetonitril, Methylenchlorid. Unlöslich in Hexan, Äther.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht verträglich mit Oxidationsmitteln, Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14691-89-5
Summenformel C11H21N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 213.301
MDL-Nummer MFCD00043593
InChI-Schlüssel UXBLSWOMIHTQPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetamido-tempo, 4-acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl, 4-acetamido-tempo, free radical, unii-g7abj73l6s, g7abj73l6s, 4-acetylamino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl, pubchem9193, aa-tempo, 4-acetamido-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyl oxidanyl
PubChem CID 518988
IUPAC-Name N-(1-$l^{1}-oxidanyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)acetamid
SMILES CC(=O)NC1CC(N(C(C1)(C)C)[O])(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetamido-TEMPO
Namenshinweis free radical
Schmelzpunkt 143°C to 146°C
Menge 1 g
Beilstein 3546225
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,acetone,acetonitrile,methylene chloride. Insoluble in hexane,ether.
Formelmasse 213.3
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Acetamido-TEMPO, free radical
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Acetamido-TEMPO