Learn More
4-Acetamidobenzolsulfinsäure-d4, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Acetamidobenzenesulphinic Acid-d4 |
| CAS | 1346604-52-1 |
| Summenformel | C8H5D4NO3S |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 4-(Acetylamino)benzenesulfinic Acid-d4, p-Acetamidobenzenesulphinic Acid-d4, p-Sulfinoacetanilide-d4 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9NO3S/c1-6(10)9-7-2-4-8(5-3-7)13(11)12/h2-5H,1H3,(H,9,10)(H,11,12)/i2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)C)S(=O)O |
| IUPAC-Name | 4-Acetamido-2,3,5,6-tetradeuteriobenzolsulfinsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 203.25 |
| Formelmasse | 203.0554 |