Learn More
4-Acetamidophenylboronsäure, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2690549
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
101251-09-6
C8H10BNO3
178.98
MFCD02179451
VYEWTHXZHHATTA-UHFFFAOYSA-N
4-acetylaminophenylboronic acid, 4-acetamidophenyl boronic acid, p-acetamidophenylboronic acid, 4-acetamidobenzeneboronic acid, 4-acetamidophenyl-boronic acid, 4-acetaminophenyl boronic acid, 4-acetylaminophenyl boronic acid, 4-acetylamino phenylboronic acid, boronic acid, 4-acetylamino phenyl
2734657
(4-acetamidophenyl)Boronsäure
CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)B(O)O
101251-09-6
C8H10BNO3
178.98
MFCD02179451
VYEWTHXZHHATTA-UHFFFAOYSA-N
4-acetylaminophenylboronic acid, 4-acetamidophenyl boronic acid, p-acetamidophenylboronic acid, 4-acetamidobenzeneboronic acid, 4-acetamidophenyl-boronic acid, 4-acetaminophenyl boronic acid, 4-acetylaminophenyl boronic acid, 4-acetylamino phenylboronic acid, boronic acid, 4-acetylamino phenyl
2734657
(4-acetamidophenyl)Boronsäure
CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)B(O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Acetamidophenylboronic acid
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 215.0°C to 220.0°C
Farbe grau-Tan
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 85g/L (70°C). Other solubilities: slightly soluble in ethylacetate,soluble in meoh,etoh,dmso
Formelmasse 178.98
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Acetamidophenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.