Learn More
4-Acetoxy-2-azetidinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077627
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
28562-53-0
C5H7NO3
129.12
MFCD00010593
OEYMQQDJCUHKQS-UHFFFAOYNA-N
4-acetoxy-2-azetidinone, 2-azetidinone, 4-acetyloxy, 4-acetoxyazetidinone, 4-oxoazetidin-2-yl acetate, 2-oxoazetidinium 4-acetate, 2-azetidinone, 4-acetyloxy-, 4r, 4-acetoxy-azetidinone, acmc-20bsq9, 4-acetoxyazetidin-2-one, 4-acetoxyazetidine-2-one
119981
4-Oxoazetidin-2-ylacetat
CC(=O)OC1CC(=O)N1
28562-53-0
C5H7NO3
129.12
MFCD00010593
OEYMQQDJCUHKQS-UHFFFAOYNA-N
4-acetoxy-2-azetidinone, 2-azetidinone, 4-acetyloxy, 4-acetoxyazetidinone, 4-oxoazetidin-2-yl acetate, 2-oxoazetidinium 4-acetate, 2-azetidinone, 4-acetyloxy-, 4r, 4-acetoxy-azetidinone, acmc-20bsq9, 4-acetoxyazetidin-2-one, 4-acetoxyazetidine-2-one
119981
4-Oxoazetidin-2-ylacetat
CC(=O)OC1CC(=O)N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Acetoxy-2-azetidinone
Schmelzpunkt 35.0°C to 38.0°C
Elementanalytik 44.65 to 48.37% (C) 10.41 to 11.28% (N)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 129.12
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Acetoxy-2-azetidinone, 97%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.