Learn More
4-Acetoxy-3-Methoxybenzaldehyd 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593311
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
881-68-5
C10H10O4
194.19
MFCD00003362
PZSJOBKRSVRODF-UHFFFAOYSA-N
vanillin acetate, 4-acetoxy-3-methoxybenzaldehyde, acetovanillin, acetylvanillin, vanillin, acetate, 4-o-acetylvanillin, o-acetylvanillin, benzaldehyde, 4-acetyloxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-acetoxybenzaldehyde, acetyl vanillin
61229
CHEBI:86956
(4-formyl-2-methoxyphenyl)acetat
CC(=O)OC1=C(C=C(C=C1)C=O)OC
881-68-5
C10H10O4
194.19
MFCD00003362
PZSJOBKRSVRODF-UHFFFAOYSA-N
vanillin acetate, 4-acetoxy-3-methoxybenzaldehyde, acetovanillin, acetylvanillin, vanillin, acetate, 4-o-acetylvanillin, o-acetylvanillin, benzaldehyde, 4-acetyloxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-acetoxybenzaldehyde, acetyl vanillin
61229
CHEBI:86956
(4-formyl-2-methoxyphenyl)acetat
CC(=O)OC1=C(C=C(C=C1)C=O)OC
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 73°C to 78°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H3(CHO)OC(=O)CH3
Menge 5 g
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallpulver