Learn More
4-Acetoxy-3-Methoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081911
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
881-68-5
C10H10O4
194.186
MFCD00003362
PZSJOBKRSVRODF-UHFFFAOYSA-N
vanillin acetate, 4-acetoxy-3-methoxybenzaldehyde, acetovanillin, acetylvanillin, vanillin, acetate, 4-o-acetylvanillin, o-acetylvanillin, benzaldehyde, 4-acetyloxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-acetoxybenzaldehyde, acetyl vanillin
61229
CHEBI:86956
(4-formyl-2-methoxyphenyl)acetat
CC(=O)OC1=C(C=C(C=C1)C=O)OC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
881-68-5
C10H10O4
194.186
MFCD00003362
PZSJOBKRSVRODF-UHFFFAOYSA-N
vanillin acetate, 4-acetoxy-3-methoxybenzaldehyde, acetovanillin, acetylvanillin, vanillin, acetate, 4-o-acetylvanillin, o-acetylvanillin, benzaldehyde, 4-acetyloxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-acetoxybenzaldehyde, acetyl vanillin
61229
CHEBI:86956
(4-formyl-2-methoxyphenyl)acetat
CC(=O)OC1=C(C=C(C=C1)C=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 74°C to 78°C
Menge 25 g
Beilstein 1963795
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 194.18
Reinheit (%) 98%