Learn More
4-Acetoxybenzoesäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081398
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
250 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2345-34-8
C9H8O4
180.16
MFCD00002540
GDBUZIKSJGRBJP-UHFFFAOYSA-N
4-acetoxybenzoic acid, p-acetoxybenzoic acid, 4-acetyloxy benzoic acid, 4-carboxyphenyl acetate, benzoic acid, 4-acetyloxy, p-hydroxybenzoic acid acetate, p-acetyloxybenzoic acid, p-carboxyphenyl acetate, benzoic acid, p-hydroxy-, acetate, 4-acetoxy benzoic acid
16865
CHEBI:86560
4-Acetyloxybenzoesäure
CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2345-34-8
C9H8O4
180.16
MFCD00002540
GDBUZIKSJGRBJP-UHFFFAOYSA-N
4-acetoxybenzoic acid, p-acetoxybenzoic acid, 4-acetyloxy benzoic acid, 4-carboxyphenyl acetate, benzoic acid, 4-acetyloxy, p-hydroxybenzoic acid acetate, p-acetyloxybenzoic acid, p-carboxyphenyl acetate, benzoic acid, p-hydroxy-, acetate, 4-acetoxy benzoic acid
16865
CHEBI:86560
4-Acetyloxybenzoesäure
CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Acetoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 192°C to 195°C
Menge 25 g
Beilstein 1871997
Formelmasse 180.15
Reinheit (%) ≥98%