Learn More
4-Acetoxynisoldipin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Acetoxynisoldipine |
| CAS | 106666-00-6 |
| Summenformel | C22 H26 N2 O8 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 4-Acetoxy Nisoldipine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H26N2O8/c1-12-17(20(26)30-6)19(15-9-7-8-10-16(15)24(28)29)18(13(2)23-12)21(27)31-11-22(4,5)32-14(3)25/h7-10,19,23H,11H2,1-6H3 |
| SMILES | COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2[N+](=O)[O-])C(=O)OCC(C)(C)OC(=O)C)C |
| IUPAC-Name | 5-O-(2-Acetyloxy-2-methylpropyl)-3-O-methyl-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 446.45 |
| Formelmasse | 446.1689 |