Learn More
4-Acetoxyphenol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Acetoxyphenol |
| CAS | 3233-32-7 |
| Summenformel | C8H8O3 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 4-(Acetyloxy)phenol, 4-Hydroxyphenyl Acetate, p-Hydroxyphenyl Acetate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8O3/c1-6(9)11-8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5,10H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-Name | (4-Hydroxyphenyl)acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 152.15 |
| Formelmasse | 152.0473 |