Learn More
4-Acetoxystyrol, stabilisiert mit 200-300 ppm MEHQ, 96 % , Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3771095
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
2628-16-2
C10H10O2
162.19
MFCD00075734
JAMNSIXSLVPNLC-UHFFFAOYSA-N
4-acetoxystyrene, 4-vinylphenyl acetate, 4-ethenylphenol acetate, p-acetoxystyrene, phenol, 4-ethenyl-, acetate, p-vinylphenol acetate, unii-7s21904ayn, phenol, 4-ethenyl-, 1-acetate, 4-ethenylphenyl acetate, acetic acid 4-vinylphenyl ester
75821
(4-Ethenylphenyl) acetat
CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C=C
2628-16-2
C10H10O2
162.19
MFCD00075734
JAMNSIXSLVPNLC-UHFFFAOYSA-N
4-acetoxystyrene, 4-vinylphenyl acetate, 4-ethenylphenol acetate, p-acetoxystyrene, phenol, 4-ethenyl-, acetate, p-vinylphenol acetate, unii-7s21904ayn, phenol, 4-ethenyl-, 1-acetate, 4-ethenylphenyl acetate, acetic acid 4-vinylphenyl ester
75821
(4-Ethenylphenyl) acetat
CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C=C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Acetoxystyrene
Namenshinweis Stabilized with 200 to 300 ppm MEHQ
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 7.0°C to 8.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 260.0°C
Flammpunkt 88°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COOC6H4CH=CH2
Brechungsindex 1.5375 to 1.5395 (20°C, 589nm)
Menge 5 mL
Relative Dichte 1.06
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.1g/L (20°C)
Stabilisator stabilized with 200-300ppm MeHQ
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Acetoxystyrene, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.