Learn More
4-Acetyl-4-phenylpiperidin Hydrochlorid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-49660
109.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10315-03-4
C13H17NO·ClH
239.74
MFCD00039037
JYDHZOIDIWUHDB-UHFFFAOYSA-N
4-acetyl-4-phenylpiperidine hydrochloride, 1-4-phenylpiperidin-4-yl ethanone hydrochloride, 1-4-phenylpiperidin-4-yl ethan-1-one hydrochloride, 4-acetyl-4-phenylpiperidine, chloride, 1-4-phenylpiperidin-4-yl ethan-1-one hcl, acmc-1c3wz, 4-acetyl-4-phenylpiperidine hcl, 4-acetyl 4-phenyl piperidine hydrochloride, 4-acetyl-4-phenyl-piperidine hydrochloride
2723767
1-(4-Phenylpiperidin-4-yl)Ethanon;Hydrochlorid
CC(=O)C1(CCNCC1)C2=CC=CC=C2.Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10315-03-4
C13H17NO·ClH
239.74
MFCD00039037
JYDHZOIDIWUHDB-UHFFFAOYSA-N
4-acetyl-4-phenylpiperidine hydrochloride, 1-4-phenylpiperidin-4-yl ethanone hydrochloride, 1-4-phenylpiperidin-4-yl ethan-1-one hydrochloride, 4-acetyl-4-phenylpiperidine, chloride, 1-4-phenylpiperidin-4-yl ethan-1-one hcl, acmc-1c3wz, 4-acetyl-4-phenylpiperidine hcl, 4-acetyl 4-phenyl piperidine hydrochloride, 4-acetyl-4-phenyl-piperidine hydrochloride
2723767
1-(4-Phenylpiperidin-4-yl)Ethanon;Hydrochlorid
CC(=O)C1(CCNCC1)C2=CC=CC=C2.Cl
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Acetyl-4-phenylpiperidine hydrochloride
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 232°C to 234°C
Farbe Gelb bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 239.74
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver