Learn More
4-Acetylbenzonitril, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737924
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
1443-80-7
C9H7NO
145.16
MFCD00001825
NLPHXWGWBKZSJC-UHFFFAOYSA-N
4'-cyanoacetophenone, benzonitrile, 4-acetyl, p-cyanoacetophenone, 4-cyanoacetophenone, p-acetylbenzonitrile, 4-acetyl-benzonitrile, benzonitrile, p-acetyl, 4-acetylbenzenecarbonitrile, 4-acetylbenznitrile
74044
4-Acetylbenzonitril
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
1443-80-7
C9H7NO
145.16
MFCD00001825
NLPHXWGWBKZSJC-UHFFFAOYSA-N
4'-cyanoacetophenone, benzonitrile, 4-acetyl, p-cyanoacetophenone, 4-cyanoacetophenone, p-acetylbenzonitrile, 4-acetyl-benzonitrile, benzonitrile, p-acetyl, 4-acetylbenzenecarbonitrile, 4-acetylbenznitrile
74044
4-Acetylbenzonitril
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Acetylbenzonitrile
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 55°C to 58°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COC6H4CN
Menge 5 g
Beilstein 10, 695
Formelmasse 145.16
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristalle Masse oder kristallines Pulver und Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Acetylbenzonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /