Learn More
4-Acetylbiphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477566
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11477566 25 g 25 Gramm
11487566 100 g 100 Gramm
11497566 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477566 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14622.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 92-91-1 | C14H12O | 196.249 g/mol
4-Acetylbiphenyl is involved in the study of inactivation of 7-ethoxy-4-trifluoromethylcoumarin ortho-deethylase activity by various arylalkynes. Further, it is used in the preparation of Schiffs base.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Acetylbiphenyl ist an der Untersuchung der Inaktivierung von 7-Ethoxy-4-Trifluormethylcumarin ortho-deethylase-Aktivität durch verschiedene Arylalkine beteiligt. Dient darüber hinaus bei der Vorbereitung von Schiffschen Basen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-91-1
Summenformel C14H12O
Molekulargewicht (g/mol) 196.249
MDL-Nummer MFCD00008749
InChI-Schlüssel QCZZSANNLWPGEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetylbiphenyl, 4'-phenylacetophenone, 4-phenylacetophenone, 4-biphenylyl methyl ketone, p-phenylacetophenone, p-acetylbiphenyl, 1-1,1'-biphenyl-4-yl ethanone, acetophenone, 4'-phenyl, 1-4-phenylphenyl ethanone, ketone, 4-biphenylyl methyl
PubChem CID 7113
IUPAC-Name 1-(4-Phenylphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetylbiphenyl
Schmelzpunkt 117°C to 123°C
Siedepunkt 168°C (8 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 1101615
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 196.25
Reinheit (%) 98%