Learn More
4-(Acetyloxy)-3-methoxybenzolethanolacetat, TRC
Artikelnummer. 30316596
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30316596 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30316596 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA167580100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Acetyloxy)-3-methoxybenzenethanol Acetate
CAS 32022-28-9
Summenformel C13H16O5
Menge 100 mg
Synonym 4-(Acetyloxy)-3-methoxybenzeneethanol 1-Acetate, 4-Hydroxy-3-methoxyphenethyl Alcohol Diacetate
InChI-Formel InChI=1S/C13H16O5/c1-9(14)17-7-6-11-4-5-12(18-10(2)15)13(8-11)16-3/h4-5,8H,6-7H2,1-3H3
SMILES COc1cc(CCOC(=O)C)ccc1OC(=O)C
IUPAC-Name 2-(4-Acetyloxy-3-methoxyphenyl)ethylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 252.26
Formelmasse 252.0998