Learn More
4-Amino-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3586585
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
40327-96-6
C10H24N2
172.32
MFCD01861832
CGXOAAMIQPDTPE-UHFFFAOYSA-P
4-amino-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-aminopiperidine, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinamine, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylamine, 4-ammo-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine, 4-piperidinamine,1,2,2,6,6-pentamethyl, 1,2,-2,6,6-pentamethyl-4-aminopiperidine, 1,2,2,6,6,-pentamethyl-4-aminopiperidine, 4-amino-1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidine, 4-amino-1,2,2,6,6-pentamethyl piperidine, 97+%
693792
4-azaniumyl-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidin-1-ium
C[NH+]1C(C)(C)CC([NH3+])CC1(C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
40327-96-6
C10H24N2
172.32
MFCD01861832
CGXOAAMIQPDTPE-UHFFFAOYSA-P
4-amino-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-aminopiperidine, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinamine, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylamine, 4-ammo-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine, 4-piperidinamine,1,2,2,6,6-pentamethyl, 1,2,-2,6,6-pentamethyl-4-aminopiperidine, 1,2,2,6,6,-pentamethyl-4-aminopiperidine, 4-amino-1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidine, 4-amino-1,2,2,6,6-pentamethyl piperidine, 97+%
693792
4-azaniumyl-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidin-1-ium
C[NH+]1C(C)(C)CC([NH3+])CC1(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Amino-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 215°C to 218°C
Flammpunkt 72°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4795 to 1.4815
Menge 1 g
Beilstein 22, II, 321
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formelmasse 170.3
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig