Learn More
4-Amino-1-Boc-piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
4-Amino-1-Boc-piperidine is a chemical reagent used in the preparation of pharmaceutical compounds. Used in the synthesis of bromodomain inhibitors as well as HepG2 cell cycle inhibitors used in anti-tumor therapy. Also employed in a microwave-assisted solid-phase synthesis of N-substituted piperidines via direct annulation of primary amines with resin-bound dimesylates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Amin-1-bocpiperidin ist ein chemisches Reagenz zur Herstellung pharmazeutischer Verbindungen. Es wird bei der Synthese von Brom-Domain- sowie HepG2-Zellzyklushemmern verwendet, die in der Antitumortherapie eingesetzt werden. Wird auch in einer mikrowellengestützten Festphasensynthese von N-substituierten Piperidinen über die direkte Annulation von primären Aminen mit harzgebundenen Dimesylaten eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich, von Luft fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
4-Amin-1-bocpiperidin ist ein chemisches Reagenz zur Herstellung pharmazeutischer Verbindungen. Es wird bei der Synthese von Brom-Domain- sowie HepG2-Zellzyklushemmern verwendet, die in der Antitumortherapie eingesetzt werden. Wird auch in einer mikrowellengestützten Festphasensynthese von N-substituierten Piperidinen über die direkte Annulation von primären Aminen mit harzgebundenen Dimesylaten eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich, von Luft fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Amino-1-Boc-piperidine |
Schmelzpunkt | 44°C to 48°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3259 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 200.28 |
Reinheit (%) | 97% |