Learn More
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
It is used in chemical research and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der chemischen Forschung und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Methanol (25 mg/ml).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Es wird in der chemischen Forschung und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Methanol (25 mg/ml).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid |
Schmelzpunkt | 182°C to 184°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2121117 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in methanol (25mg/ml). |
Formelmasse | 209.11 |
Reinheit (%) | 98% |