Learn More
4-Amino-2,5-Dimethylphenol, 95 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10021164
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
3096-71-7
C8H11NO
137.18
MFCD00007873
JSWVCUXQICMATE-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2,5-xylenol, phenol, 4-amino-2,5-dimethyl, unii-rf4r93709t, 2,5-dimethyl-4-aminophenol, 4-amino-2,5-dimethyl-phenol, 4-hydroxy-2,5-dimethylaniline, acmc-209hjo, 2,5-dimethy-4-aminophenol, 2,5-xylenol, 4-amino, ksc495q0r
76544
4-amino-2,5-dimethylphenol
CC1=CC(=C(C=C1O)C)N
3096-71-7
C8H11NO
137.18
MFCD00007873
JSWVCUXQICMATE-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2,5-xylenol, phenol, 4-amino-2,5-dimethyl, unii-rf4r93709t, 2,5-dimethyl-4-aminophenol, 4-amino-2,5-dimethyl-phenol, 4-hydroxy-2,5-dimethylaniline, acmc-209hjo, 2,5-dimethy-4-aminophenol, 2,5-xylenol, 4-amino, ksc495q0r
76544
4-amino-2,5-dimethylphenol
CC1=CC(=C(C=C1O)C)N
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2, 5-dimethylphenol
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 242°C to 243°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2C6H2(OH)NH2
Menge 10 g
Beilstein 13, 634
Formelmasse 137.18
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Amino-2,5-dimethylphenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.