Learn More
4-Amin-2,6-dichlorpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4323333
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
10132-07-7
C4H3Cl2N3
163.99
UPVBKNZVOJNQKE-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2,6-dichloropyrimidine, 6-amino-2,4-dichloropyrimidine, 4-pyrimidinamine, 2,6-dichloro, 2,4-dichloro-6-aminopyrimidine, 2,6-dichloro-4-aminopyrimidine, 2,4-dichloro-6-amino pyrimidine, 2,6-dichloro-pyrimidin-4-ylamine, 2,6-dichloropyrimidine-4-ylamine, 2,6-dichlorpyrimidin-4-amin, pyrimidine, 4-amino-2,6-dichloro
82387
2,6-Dichloropyrimidin-4-Amin
C1=C(N=C(N=C1Cl)Cl)N
10132-07-7
C4H3Cl2N3
163.99
UPVBKNZVOJNQKE-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2,6-dichloropyrimidine, 6-amino-2,4-dichloropyrimidine, 4-pyrimidinamine, 2,6-dichloro, 2,4-dichloro-6-aminopyrimidine, 2,6-dichloro-4-aminopyrimidine, 2,4-dichloro-6-amino pyrimidine, 2,6-dichloro-pyrimidin-4-ylamine, 2,6-dichloropyrimidine-4-ylamine, 2,6-dichlorpyrimidin-4-amin, pyrimidine, 4-amino-2,6-dichloro
82387
2,6-Dichloropyrimidin-4-Amin
C1=C(N=C(N=C1Cl)Cl)N
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2, 6-dichloropyrimidine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 262.6°C to 263.2°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 163.99
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Amino-2,6-dichloropyrimidine, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.