Learn More
4-Amino-2-chlor-5-fluorpyrimidin, 98 % , Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3770831
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
155-10-2
C4H3ClFN3
147.54
MFCD00057344
SLQAJWTZUXJPNY-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine, 2-chloro-5-fluoro-pyrimidin-4-ylamine, 2-chloro-4-amino-5-fluoropyrimidine, 2-chloro-5-fluoro-4-aminopyrimidine, 2-chloro-5-fluoropyrimidin-4-ylamine, 2-chloro-5-fluoropyrimidine-4-ylamine, 4-pyrimidinamine, 2-chloro-5-fluoro, 4-pyrimidinamine, 2-chloro-5-fluoro-9ci, pubchem6930, 2-chlor-4-amino-5-fluorpyrimidin
254372
2-Chlor-5-Fluorpyrimidin-4-Amin
C1=C(C(=NC(=N1)Cl)N)F
155-10-2
C4H3ClFN3
147.54
MFCD00057344
SLQAJWTZUXJPNY-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine, 2-chloro-5-fluoro-pyrimidin-4-ylamine, 2-chloro-4-amino-5-fluoropyrimidine, 2-chloro-5-fluoro-4-aminopyrimidine, 2-chloro-5-fluoropyrimidin-4-ylamine, 2-chloro-5-fluoropyrimidine-4-ylamine, 4-pyrimidinamine, 2-chloro-5-fluoro, 4-pyrimidinamine, 2-chloro-5-fluoro-9ci, pubchem6930, 2-chlor-4-amino-5-fluorpyrimidin
254372
2-Chlor-5-Fluorpyrimidin-4-Amin
C1=C(C(=NC(=N1)Cl)N)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 193°C to 195°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 147.54
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.