Learn More
4-Amino-2-chlorpyrimidin-5-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7059099
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
94741-69-2
C5H3ClN4
154.56
MFCD00052343
WDHFCSOENXEMRC-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2-chloro-5-pyrimidinecarbonitrile, 5-pyrimidinecarbonitrile, 4-amino-2-chloro, 4-amino-2-chloro-pyrimidine-5-carbonitrile, pubchem6934, kinome_3477, acmc-209rte, buttpark 6040-60, aminochloropyrimidinecarbonitrile, 2-chloro-4-amino-5-cyanopyrimidine, 4-amino-2-chloro-5-cyanopyrimidine
2801166
4-Amino-2-Chlorpyrimidin-5-Carbonitril
NC1=NC(Cl)=NC=C1C#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
94741-69-2
C5H3ClN4
154.56
MFCD00052343
WDHFCSOENXEMRC-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2-chloro-5-pyrimidinecarbonitrile, 5-pyrimidinecarbonitrile, 4-amino-2-chloro, 4-amino-2-chloro-pyrimidine-5-carbonitrile, pubchem6934, kinome_3477, acmc-209rte, buttpark 6040-60, aminochloropyrimidinecarbonitrile, 2-chloro-4-amino-5-cyanopyrimidine, 4-amino-2-chloro-5-cyanopyrimidine
2801166
4-Amino-2-Chlorpyrimidin-5-Carbonitril
NC1=NC(Cl)=NC=C1C#N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2-chloropyrimidine-5-carbonitrile
Schmelzpunkt 243°C to 245°C
Menge 0.5 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 154.56
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder Flocken