missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Amino-2-Methylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7036702
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
18437-58-6
C6H8N2
108.144
MFCD00186509
GNCLPNMQEGMNTG-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2-methylpyridine, 4-amino-2-picoline, 2-methyl-4-aminopyridine, 2-methyl-4-pyridinamine, 4-pyridinamine, 2-methyl, 2-methyl-pyridin-4-ylamine, 4 1h-pyridinimine, 2-methyl, 4-amino-picoline, 4-amino-6-picoline, pubchem1118
728670
2-Methylpyridin-4-Amin
CC1=NC=CC(=C1)N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
18437-58-6
C6H8N2
108.144
MFCD00186509
GNCLPNMQEGMNTG-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2-methylpyridine, 4-amino-2-picoline, 2-methyl-4-aminopyridine, 2-methyl-4-pyridinamine, 4-pyridinamine, 2-methyl, 2-methyl-pyridin-4-ylamine, 4 1h-pyridinimine, 2-methyl, 4-amino-picoline, 4-amino-6-picoline, pubchem1118
728670
2-Methylpyridin-4-Amin
CC1=NC=CC(=C1)N

4-Amino-2-methylpyridine is used to prepare 2-methyl-pyridin-4-ol; nitrate at 20°C.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
4-Amin-2-methylpyridin wird zur Herstellung von 2-Methylpyridin-4-ol;Nitrat bei 20 °C verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Methanol.

Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Amino-2-methylpyridine
Schmelzpunkt 93°C to 97°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'