Learn More
4-Amino-3-chlor-5-methylbenzonitril, tech. 90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7045944
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
158296-69-6
C8H7ClN2
166.608
MFCD00041476
NDTNVCCDQAOBSZ-UHFFFAOYSA-N
4-amino-3-chloro-5-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-amino-3-chloro-5-methyl, 4-amino-3-chloro-5-methylbenzenecarbonitrile, 2-chloro-4-cyano-6-methylaniline, acmc-1cuhq, ksc498c2h, 4-amino-3-chloro-5-methyl benzonitrile, 4-azanyl-3-chloranyl-5-methyl-benzenecarbonitrile
2735301
4-amino-3-Chlor-5-methylbenzonitril
CC1=C(C(=CC(=C1)C#N)Cl)N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
158296-69-6
C8H7ClN2
166.608
MFCD00041476
NDTNVCCDQAOBSZ-UHFFFAOYSA-N
4-amino-3-chloro-5-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-amino-3-chloro-5-methyl, 4-amino-3-chloro-5-methylbenzenecarbonitrile, 2-chloro-4-cyano-6-methylaniline, acmc-1cuhq, ksc498c2h, 4-amino-3-chloro-5-methyl benzonitrile, 4-azanyl-3-chloranyl-5-methyl-benzenecarbonitrile
2735301
4-amino-3-Chlor-5-methylbenzonitril
CC1=C(C(=CC(=C1)C#N)Cl)N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile
Schmelzpunkt 128°C to 130°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 7527075
Formelmasse 166.61
Reinheit (%) 90%
Güte Eigenschaften