Learn More
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalensulfonsäure, Reagenz ACS 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-57099
64.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
116-63-2
C10H9NO4S
239.25
MFCD00004019
RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-4-sulfo-2-naphthol, 1,2,4-acid, unii-w46sk3p33g, 1-naphthalenesulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy, 4-amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 4-amino-3-hydroxynaphthalenesulfonic acid, 1,2,4-aminonaphtholsulfonic acid, 2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylamine
8316
CHEBI:19024
4-Amino-3-Hydroxanaphtalin-1-Sulfonsäure
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)O)S(=O)(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
116-63-2
C10H9NO4S
239.25
MFCD00004019
RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-4-sulfo-2-naphthol, 1,2,4-acid, unii-w46sk3p33g, 1-naphthalenesulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy, 4-amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 4-amino-3-hydroxynaphthalenesulfonic acid, 1,2,4-aminonaphtholsulfonic acid, 2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylamine
8316
CHEBI:19024
4-Amino-3-Hydroxanaphtalin-1-Sulfonsäure
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)O)S(=O)(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
Namenshinweis 98+%
Schmelzpunkt 295°C
Farbe Violett
Glührückstand ≤0.1%
Infrarotspektrum Entspricht Referenzbericht
Prozentgehaltsbereich 90+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC10H5(OH)SO3H
Menge 25 g
Beilstein 14, 846
Empfindlichkeit Pass Test (To Phosphates)
Merck Index 15, 450
Löslichkeitsinformationen (in sodium carbonate) Passes test
Formelmasse 239.25
Reinheit (%) 90+%
Güte ACS Reagenz
Physikalische Form Pulver