Learn More
4-Amino-3-nitropyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058516
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
1681-37-4
C5H5N3O2
139.114
MFCD00160304
IUPPEELMBOPLDJ-UHFFFAOYSA-N
4-amino-3-nitropyridine, 4-pyridinamine, 3-nitro, 3-nitro-4-pyridinamine, 3-nitro-4-aminopyridine, 3-nitro-pyridin-4-ylamine, 3-nitro-4-pyridylamine, pubchem1277, acmc-209dxo, 3-nitro-4-amino pyridine, 3-nitro-4-pyridinamine #
548803
3-Nitropyridin-4-Amin
C1=CN=CC(=C1N)[N+](=O)[O-]
1681-37-4
C5H5N3O2
139.114
MFCD00160304
IUPPEELMBOPLDJ-UHFFFAOYSA-N
4-amino-3-nitropyridine, 4-pyridinamine, 3-nitro, 3-nitro-4-pyridinamine, 3-nitro-4-aminopyridine, 3-nitro-pyridin-4-ylamine, 3-nitro-4-pyridylamine, pubchem1277, acmc-209dxo, 3-nitro-4-amino pyridine, 3-nitro-4-pyridinamine #
548803
3-Nitropyridin-4-Amin
C1=CN=CC(=C1N)[N+](=O)[O-]
4-Amino-3-nitropyridine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Amino-3-Nitropyridin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Amino-3-nitropyridine
Schmelzpunkt 201°C to 205°C
Menge 1 g
Beilstein 383710
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) 96%