Learn More
4-Amino-3-(trifluormethoxy)benzonitril, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 202.13 |
Reinheit (%) | 97% |