Learn More
4-Amino-4-carboxytetrahydrothiopyran hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10344212 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10344212 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10344212 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 360505000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-4-carboxytetrahydrothiopyran hydrochloride
CAS 67639-41-2
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun-Grau
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H11NO2S·ClH
Menge 500 mg
Synonym 4-aminotetrahydro-2h-thiopyran-4-carboxylic acid hydrochloride, 4-aminothiane-4-carboxylic acid hydrochloride, 4-amino-4-carboxytetrahydrothiopyran hydrochloride, 4-aminothiane-4-carboxylic acid, chloride, 4-aminotetrahydro-2h-thiopyran-4-carboxylic acid hcl
InChI-Schlüssel XALTWSZOXHORRK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CSCCC1(C(=O)O)N.Cl
IUPAC-Name 4-Aminothian-4-carbonsäure;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 197.68
PubChem CID 2734407
Formelmasse 197.68
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Amino-4-carboxytetrahydrothiopyran hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.