Learn More
4-Amino-4H-1,2,4-triazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756849
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
584-13-4
C2H4N4
84.08
MFCD00003099
FMCUPJKTGNBGEC-UHFFFAOYSA-N
4-amino-1,2,4-triazole, 4-amino-4h-1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazol-4-amine, 1-amino-1,3,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, 4-amino, 1-amino-1h-1,3,4-triazole, 4-amino-1,2,4 4h-triazole, 4h-1,2,4-triazol-4-ylamine, 1-amino-1,4-triazole, 4-amino-1,4-triazole
11432
1,2,4-Triazol-4-Amin
C1=NN=CN1N
584-13-4
C2H4N4
84.08
MFCD00003099
FMCUPJKTGNBGEC-UHFFFAOYSA-N
4-amino-1,2,4-triazole, 4-amino-4h-1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazol-4-amine, 1-amino-1,3,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, 4-amino, 1-amino-1h-1,3,4-triazole, 4-amino-1,2,4 4h-triazole, 4h-1,2,4-triazol-4-ylamine, 1-amino-1,4-triazole, 4-amino-1,4-triazole
11432
1,2,4-Triazol-4-Amin
C1=NN=CN1N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Amino-4H-1, 2, 4-triazole
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 84.0°C
Farbe Beige oder Weiß
Flammpunkt >149°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 26, IV, 40
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 810g/L (20°C) in water. Other solubilities: soluble in ethanol and dimethyl sulfoxyde,very little soluble in vegetal oils
Formelmasse 84.08
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Amino-4H-1,2,4-triazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.