Learn More
4-Amino-5-cyan-2-methylpyrimidin, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7053720
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
698-29-3
C6H6N4
134.14
MFCD00084875
YBPNIILOUYAGIF-UHFFFAOYSA-N
4-amino-5-cyano-2-methylpyrimidine, 5-pyrimidinecarbonitrile, 4-amino-2-methyl, 4-amino-2-methyl-5-pyrimidinecarbonitrile, pynitrile, pubchem6987, 2-methyl-4-amino-5-cyan-pyrimidin, 4-amino-5-cyano-2-methyl-pyrimidine, 2-methyl-4-amino-5-cyanopyrimidine, 4-amino-2-methyl-5-pyrimidine carbonitrile, 4-amino-2-methyl-pyrimidine-5-carbonitrile
69682
4-Amino-2-Methylpyrimidin-5-Carbonitril
CC1=NC=C(C#N)C(N)=N1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
698-29-3
C6H6N4
134.14
MFCD00084875
YBPNIILOUYAGIF-UHFFFAOYSA-N
4-amino-5-cyano-2-methylpyrimidine, 5-pyrimidinecarbonitrile, 4-amino-2-methyl, 4-amino-2-methyl-5-pyrimidinecarbonitrile, pynitrile, pubchem6987, 2-methyl-4-amino-5-cyan-pyrimidin, 4-amino-5-cyano-2-methyl-pyrimidine, 2-methyl-4-amino-5-cyanopyrimidine, 4-amino-2-methyl-5-pyrimidine carbonitrile, 4-amino-2-methyl-pyrimidine-5-carbonitrile
69682
4-Amino-2-Methylpyrimidin-5-Carbonitril
CC1=NC=C(C#N)C(N)=N1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
4-Amin-5-cyan-2-methylpyrimidin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer wasserlöslich (6.4 g/l bei 25 °C). Löslich in Dimethylsulfoxid, Ethanol und Methanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Amino-5-cyano-2-methylpyrimidine
Farbe Gelb
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water (6.4g/L at 25°C). Soluble in dimethyl sulfoxide,ethanol and methanol.
Formelmasse 134.14
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver