Learn More
4-Amino-6-methoxypyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4490333
44.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
696-45-7
C5H7N3O
125.13
MFCD00129983
VELRBZDRGTVGGT-UHFFFAOYSA-N
4-amino-6-methoxypyrimidine, 6-methoxy-pyrimidin-4-ylamine, 6-methoxy-4-pyrimidinamine, 4-amino-6-methoxy pyrimidine, 4-pyrimidinamine, 6-methoxy, 6-methoxypyrimidine-4-ylamine, 6-methoxypyrimidin-4-amin, pubchem2605, acmc-209oa2, 6-amino-4-methoxypyrimidine
735731
6-Methoxypyrimidin-4-Amin
COC1=NC=NC(=C1)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
696-45-7
C5H7N3O
125.13
MFCD00129983
VELRBZDRGTVGGT-UHFFFAOYSA-N
4-amino-6-methoxypyrimidine, 6-methoxy-pyrimidin-4-ylamine, 6-methoxy-4-pyrimidinamine, 4-amino-6-methoxy pyrimidine, 4-pyrimidinamine, 6-methoxy, 6-methoxypyrimidine-4-ylamine, 6-methoxypyrimidin-4-amin, pubchem2605, acmc-209oa2, 6-amino-4-methoxypyrimidine
735731
6-Methoxypyrimidin-4-Amin
COC1=NC=NC(=C1)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Amino-6-methoxypyrimidine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 154.0°C to 159.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 125.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver