Learn More
4-Amino-N-Methyl-alpha-Toluolsulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Amino-N-methyl-alpha-toluenesulfonamide |
| CAS | 109903-35-7 |
| Schmelzpunkt | 140°C to 142°C |
| Summenformel | C8H12N2O2S |
| MDL-Nummer | MFCD00671697 |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Beilstein | 5865321 |
| Synonym | 4-amino-n-methylbenzenemethanesulfonamide, 1-4-aminophenyl-n-methylmethanesulfonamide, 4-amino-n-methyl-alpha-toluenesulfonamide, 4-aminophenyl-n-methylmethanesulfonamide, 4-amino-n-methyl-alpha-toluenesulphonamide, benzenemethanesulfonamide, 4-amino-n-methyl, 1-4-aminophenyl-n-methyl-methanesulfonamide, 4-aminophenyl methyl sulfonyl methylamine, pubchem3014, 4-animophenyl-n-methyl methanesulfonamide |
| InChI-Schlüssel | CIWNHTXCBHTWRV-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |