Learn More
4'-Aminoacetanilid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-55601
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
122-80-5
C8H10N2O
150.18
MFCD00007853
CHMBIJAOCISYEW-UHFFFAOYSA-N
4'-aminoacetanilide, n-4-aminophenyl acetamide, p-aminoacetanilide, 4-aminoacetanilide, 4-acetamidoaniline, p-amino acetanilide, p-acetamidoaniline, acetparamin, acetamide, n-4-aminophenyl, fourrine a
31230
N-(4-Aminophenyl)acetamid
CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)N
122-80-5
C8H10N2O
150.18
MFCD00007853
CHMBIJAOCISYEW-UHFFFAOYSA-N
4'-aminoacetanilide, n-4-aminophenyl acetamide, p-aminoacetanilide, 4-aminoacetanilide, 4-acetamidoaniline, p-amino acetanilide, p-acetamidoaniline, acetparamin, acetamide, n-4-aminophenyl, fourrine a
31230
N-(4-Aminophenyl)acetamid
CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4'-Aminoacetanilide
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 159.0°C to 165.0°C
Farbe Braun bis rosa
Siedepunkt 267.0°C
Flammpunkt >150°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NHCOCH3C6H4NH2
Menge 25 g
Merck Index 15, 405
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: freely soluble in hot water,freely soluble in alcohol,ether
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Aminoacetanilide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.