Learn More
4-Aminoantipyrin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-55852
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
83-07-8
C11H13N3O
203.25
MFCD00003145
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
4-aminoantipyrine, ampyrone, metapirazone, aminoantipyrine, solvapyrin-a, aminoazophene, 4-aminophenazone, 4-aminoantipyrene, aminoantipyrin, solnapyrin-a
2151
CHEBI:59026
4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-on
CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)N
83-07-8
C11H13N3O
203.25
MFCD00003145
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
4-aminoantipyrine, ampyrone, metapirazone, aminoantipyrine, solvapyrin-a, aminoazophene, 4-aminophenazone, 4-aminoantipyrene, aminoantipyrin, solnapyrin-a
2151
CHEBI:59026
4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-on
CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)N
4-Aminopyrin, 98 %, C11H13N3O, CAS-Nummer-83-07-8, 4-Aminoantipyren, Aminoantipyrin, Ampyron, 4-Aminoantipyrin, 4-Aminophenazon, Metapirazon, Solnapyrin-a, Aminoazophenol, Solvapyrin-a, Aminoantipyrin, 25 g, (5 % wässr. Lsg.) durchsichtig, 24,273, 100,0, 97,5, CHEBI:59026, braun-gelb bis gelb
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Aminoantipyrine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 105.5°C to 110.0°C
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Dichte 0.8000g/mL
Verlust bei Trocknung 1.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 24,273
Merck Index 15,413
Relative Dichte 0.8
Löslichkeitsinformationen (5% in water) Clear
Formelmasse 203.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminoantipyrine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.