Learn More
4-Aminoantipyrin, > 98 %, Affymetrix/USB™
Artikelnummer. 15805088 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15805088 50 g Kunststoffflasche 50 Gramm
15815088 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15805088 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J11056.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-07-8
Summenformel C11H13N3O
Molekulargewicht (g/mol) 203.245
MDL-Nummer MFCD00003145
InChI-Schlüssel RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminoantipyrine, ampyrone, metapirazone, aminoantipyrine, solvapyrin-a, aminoazophene, 4-aminophenazone, 4-aminoantipyrene, aminoantipyrin, solnapyrin-a
PubChem CID 2151
ChEBI CHEBI:59026
IUPAC-Name 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-on
SMILES CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminoantipyrine
Schmelzpunkt 106°C to 110°C
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 50 g
Beilstein 181635
Formelmasse 203.25
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Kristallpulver