Learn More
4-Aminoazobenzol-4'-sulfonsäure Natriumsalz, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058380
27.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2491-71-6
C12H10N3NaO3S
299.28
MFCD00035564
FIXVWFINKCQNFG-UHFFFAOYSA-M
yellow rfs, 11648 yellow, acid yellow fwa, new yellow gmf, 4-aminoazobenzene-4'-sulfonic acid sodium salt, hexacol yellow rfs, c.i. food yellow 6, monosodium salt, sodium 4'-aminoazobenzene-4-sulphonate, yellow r.i.s., unii-z452e7h2u8
23691997
Natrium;4-[(4-Aminophenyl)Diazenyl]Benzolsulfonat
C1=CC(=CC=C1N)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2491-71-6
C12H10N3NaO3S
299.28
MFCD00035564
FIXVWFINKCQNFG-UHFFFAOYSA-M
yellow rfs, 11648 yellow, acid yellow fwa, new yellow gmf, 4-aminoazobenzene-4'-sulfonic acid sodium salt, hexacol yellow rfs, c.i. food yellow 6, monosodium salt, sodium 4'-aminoazobenzene-4-sulphonate, yellow r.i.s., unii-z452e7h2u8
23691997
Natrium;4-[(4-Aminophenyl)Diazenyl]Benzolsulfonat
C1=CC(=CC=C1N)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Aminoazobenzene-4'-sulfonic acid sodium salt
Menge 25 g
Beilstein 8098548
Empfindlichkeit Very Hygroscopic
Formelmasse 299.29
Reinheit (%) 90%
Güte Eigenschaften