Learn More
4-Aminobenzo-2,1,3-thiadiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045171
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
767-64-6
C6H5N3S
151.187
MFCD00005810
DRLGIZIAMHIQHL-UHFFFAOYSA-N
4-aminobenzo-2,1,3-thiadiazole, 4-amino-2,1,3-benzothiadiazole, 4-aminopiazthiole, benzo c 1,2,5 thiadiazol-4-amine, 2,1,3-benzothiadiazole, 4-amino, 7-amino-2,1,3-benzothiadiazole, benzo 1,2,5 thiadiazol-4-ylamine, 2,1,3-benzothiadiazole, 7-amino, 2,1,3-benzothiadiazol-4-ylamine, 2,1,3-benzothiadiazol-4 1h-imine
69845
2,1,3-Benzothiadiazol-4-Amin
C1=CC2=NSN=C2C(=C1)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
767-64-6
C6H5N3S
151.187
MFCD00005810
DRLGIZIAMHIQHL-UHFFFAOYSA-N
4-aminobenzo-2,1,3-thiadiazole, 4-amino-2,1,3-benzothiadiazole, 4-aminopiazthiole, benzo c 1,2,5 thiadiazol-4-amine, 2,1,3-benzothiadiazole, 4-amino, 7-amino-2,1,3-benzothiadiazole, benzo 1,2,5 thiadiazol-4-ylamine, 2,1,3-benzothiadiazole, 7-amino, 2,1,3-benzothiadiazol-4-ylamine, 2,1,3-benzothiadiazol-4 1h-imine
69845
2,1,3-Benzothiadiazol-4-Amin
C1=CC2=NSN=C2C(=C1)N
4-Aminobenzo-2,1,3-thiadiazole is used in a study to synthesize and evaluate the inhibitory activity of a series of substituted benzimidazoles and small benzothiadiazoles on rat liver methionine synthase. It was used as potential levelers for Cu plating in submicrometer trenches.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Aminobenzo-2,1,3-Thiadiazol wird in einer Studie zur Synthese und Bewertung der hemmenden Aktivität einer Reihe von substituierten Benzimidazolen und kleinen Benzothiadiazolen auf Rattenleber Methionin-Synthase verwendet. Wurde als Potentialnivellierer für die Cu-Plattierung in Untermikrometer-Gräben verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Aminobenzo-2,1,3-thiadiazole
Schmelzpunkt 67°C to 69°C
Menge 1 g
Beilstein 3551
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 151.19
Reinheit (%) 98%