Learn More
4-Aminobenzoesäure (PABA), 98.5 bis 101.5 % (trockene Basis), Affymetrix/USB™
Marke:  Thermo Scientific J11055.A7
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
Menge 5kg
Verpackung Kunststoffflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15805258
  • 725.00 € / 5 Kilogramm
Verfügbar ab
20-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
150-13-0
137.138
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
978
4-Aminobenzoesäure
C7H7NO2
MFCD00007894
p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
CHEBI:30753
C1=CC(=CC=C1C(=O)O)N
Spezifikation
4-Aminobenzoic acid (PABA)
Trockene Basis
MFCD00007894
p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
4-Aminobenzoesäure
978
137.14
98.5 to 101.5%
1.374
5kg
150-13-0
C7H7NO2
471605
1.374
C1=CC(=CC=C1C(=O)O)N
137.138
CHEBI:30753
Kristallpulver
Kunststoffflasche
~187°C (decomposition)
Light sensitive