Learn More
4-Aminobenzoesäure (PABA), 98.5 bis 101.5 % (trockene Basis), Affymetrix/USB™
42.40 € - 725.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 150-13-0
Summenformel C7H7NO2
Molare Masse (g/mol) 137.138
MDL-Nummer MFCD00007894
InChI-Schlüssel ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
PubChem-CID 978
ChEBI CHEBI:30753
IUPAC-Name 4-Aminobenzoesäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15895078
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific
J11055.36
500g Kunststoffflasche
91.70 €
500 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
30-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15895248
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific
J11055.A1
1kg Kunststoffflasche
160.00 €
1 Kilogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
30-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15805258
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific
J11055.A7
5kg Kunststoffflasche
725.00 €
5 Kilogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
30-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15885078
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific
J11055.28
200g Plastic bottle Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
150-13-0
137.138
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
978
4-Aminobenzoesäure
C7H7NO2
MFCD00007894
p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
CHEBI:30753
C1=CC(=CC=C1C(=O)O)N
Spezifikation
4-Aminobenzoic acid (PABA)
Trockene Basis
MFCD00007894
p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
4-Aminobenzoesäure
978
137.14
98.5 to 101.5%
1.374
500g
150-13-0
C7H7NO2
471605
1.374
C1=CC(=CC=C1C(=O)O)N
137.138
CHEBI:30753
Kristallpulver
Kunststoffflasche
~187°C (decomposition)
Light sensitive
Sicherheitsdatenblatt (SDS)