Learn More
4-Aminobutylcarbaminsäure-tert-butylester, TRC
Artikelnummer. 30326017
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30326017 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326017 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA60214025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Aminobutylcarbamic Acid tert-Butyl Ester
CAS 68076-36-8
Summenformel C9H20N2O2
Menge 25 g
Synonym N-(4-Aminobutyl)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester (4-Aminobutyl)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1,1-Dimethylethyl (4-aminobutyl)carbamate, 1-Amino-4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]butane, 1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-aminobutane, 4-(tert-Butoxycarbonylamino)butylamine, 4-Aminobutylcarbamic Acid tert-Butyl Ester, 4-Aminobutylcarbamic Acid tert-Butyl Ester, 4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-1-butylamine, N-(4-Aminobutyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, N-(4-Aminobutyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-Butanediamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)putrescine, N-Boc-butane-1,4-Diamine, N-tert-Butoxycarbonyl-1,4-diaminobutane, tert-Butyl 4-Aminobutylcarbamate, tert-Butyl N-(4-aminobutyl)carbamate
InChI-Formel InChI=1S/C9H20N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-5-4-6-10/h4-7,10H2,1-3H3,(H,11,12)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCCN
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(4-aminobutyl)carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 188.27
Formelmasse 188.1525