Learn More
4-Aminobutyraldehyd-Diethylacetal, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10700605
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
6346-09-4
C8H19NO2
161.24
MFCD00008227
GFLPSABXBDCMCN-UHFFFAOYSA-N
5-Amino-2-chlorphenol
CCOC(CCCN)OCC
6346-09-4
C8H19NO2
161.24
MFCD00008227
GFLPSABXBDCMCN-UHFFFAOYSA-N
5-Amino-2-chlorphenol
CCOC(CCCN)OCC
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal
Farbe Farblos
Dichte 0.9000g/mL
Siedepunkt 196.0°C
Flammpunkt 62°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2N(CH2)3CH(OC2H5)2
Brechungsindex 1.4270 to 1.4290
Menge 100 g
Beilstein 04,319
Relative Dichte 0.9
Synonym 2-chloro-5-aminophenol, 4-chloro-3-hydroxyaniline, phenol, 5-amino-2-chloro, 5-amino-2-chloro-phenol, 3-amino-6-chlorophenol, pubchem21902, 3-hydroxy-4-chloroaniline, 4-chloro-3-hydroxy aniline, acmc-1b64d, ksc494c4r
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible.
PubChem CID 80676
Formelmasse 161.24
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.