Learn More
4-Aminomorpholin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025731
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4319-49-7
C4H10N2O
102.137
MFCD00006174
MKQLBNJQQZRQJU-UHFFFAOYSA-N
4-aminomorpholine, n-aminomorpholine, 4-morpholinamine, morpholin-4-ylamine, morpholine, 4-amino, 4-morpholinamine 9ci, morpholine-4-ylamine, n-amino morpholine, n-amino-morpholine, 4-amino morpholine
20315
Morpholin-4-amin
C1COCCN1N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4319-49-7
C4H10N2O
102.137
MFCD00006174
MKQLBNJQQZRQJU-UHFFFAOYSA-N
4-aminomorpholine, n-aminomorpholine, 4-morpholinamine, morpholin-4-ylamine, morpholine, 4-amino, 4-morpholinamine 9ci, morpholine-4-ylamine, n-amino morpholine, n-amino-morpholine, 4-amino morpholine
20315
Morpholin-4-amin
C1COCCN1N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Aminomorpholine
Dichte 1.059
Siedepunkt 168°C
Flammpunkt 58°C (137°F)
Brechungsindex 1.4785
Menge 5 g
UN-Nummer UN2733
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 102.14
Reinheit (%) 98%