Learn More
4-Aminophenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11437656
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1197-55-3
C8H9NO2
151.17
MFCD00007916
CSEWAUGPAQPMDC-UHFFFAOYSA-N
4-aminophenylacetic acid, 2-4-aminophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-amino, p-aminophenylacetic acid, 4-aminobenzeneacetic acid, 4-carboxymethylaniline, acetic acid, p-aminophenyl, para-aminophenyl acetic acid, p-aminophenyl acetic acid, 4-aminophenyl acetic acid
14533
2-(4-aminophenyl)essigsäure
NC1=CC=C(CC(O)=O)C=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1197-55-3
C8H9NO2
151.17
MFCD00007916
CSEWAUGPAQPMDC-UHFFFAOYSA-N
4-aminophenylacetic acid, 2-4-aminophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-amino, p-aminophenylacetic acid, 4-aminobenzeneacetic acid, 4-carboxymethylaniline, acetic acid, p-aminophenyl, para-aminophenyl acetic acid, p-aminophenyl acetic acid, 4-aminophenyl acetic acid
14533
2-(4-aminophenyl)essigsäure
NC1=CC=C(CC(O)=O)C=C1
4-Aminophenylacetic acid, is used as a non-translocated competitive inhibitor of the epithelial peptide transporter PepT1. It can be detected using HPLC, NMR techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Aminophenylessigsäure, wird als nicht-translokierter kompetitiver Inhibitor des epithelialen Peptidtransporters PepT1 verwendet. Es kann mit HPLC-, NMR-Methoden erkannt werden.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln. Beständig bei normalen Temperaturen und Drücken. Beständig bei Raumtemperatur in geschlossenen Behältern unter normalen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Aminophenylacetic acid
Schmelzpunkt ∼201°C (decomposition)
Beilstein 2208094
Merck Index 14,463
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water.
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) 98%
Menge 10 g