Learn More
4-Aminophenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
4-Aminophenylacetic acid, is used as a non-translocated competitive inhibitor of the epithelial peptide transporter PepT1. It can be detected using HPLC, NMR techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Aminophenylessigsäure, wird als nicht-translokierter kompetitiver Inhibitor des epithelialen Peptidtransporters PepT1 verwendet. Es kann mit HPLC-, NMR-Methoden erkannt werden.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln. Beständig bei normalen Temperaturen und Drücken. Beständig bei Raumtemperatur in geschlossenen Behältern unter normalen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen.
4-Aminophenylessigsäure, wird als nicht-translokierter kompetitiver Inhibitor des epithelialen Peptidtransporters PepT1 verwendet. Es kann mit HPLC-, NMR-Methoden erkannt werden.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln. Beständig bei normalen Temperaturen und Drücken. Beständig bei Raumtemperatur in geschlossenen Behältern unter normalen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Aminophenylacetic acid |
Schmelzpunkt | ∼201°C (decomposition) |
Beilstein | 2208094 |
Merck Index | 14,463 |
Löslichkeitsinformationen | Very soluble in water. |
Formelmasse | 151.17 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 50 g |